Beskrivelse
- Let og behagelig
- Fremstillet af 4 mil tyk vinyl
- Syet bomuldsbinding, der sikrer alle kanter
- Stærke binderygge dobbelt forstærket med metalgennemføringer gennem tre lag materiale i taljen
- Ikke-absorberende og kemisk modstandsdygtig
Ordreinfo
DimensionsLxW
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Forklæde |
| Størrelse | Universel |
| Materiale | Vinyl |
| Farve | Klar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Lukketype | Slips |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Konstruktion | Syet bomuldsbinding, der sikrer alle kanter |
| Dimensioner (L x B) | 107 x 91 cm (42 x 36 tommer) |
| Længde (metrisk) | 107 cm |
| Vis mere |