Få mere at vide
Applied Biosystems™ ViiA™ 7 System Block Upgrade Kit, TaqMan™ Array
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Dette kit gør det ViiA™ muligt for 7 Real-Time PCR-systemet at operere ved hjælp af en TaqMan™ Array Block.
Kun til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 384-brønds mikrofluidkort |
| Indhold og opbevaring | Inkluderer TaqMan Arrayblok, opvarmet dæksel, pladeadapter og kalibreringssæt. |
| Til brug med (udstyr) | ViiA™ 7 System |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Volumen | 1 Array-kort |
| Produktlinje | TaqMan |
| Produkttype | System Block Upgrade Kit |
| Mængde | 1 opgradering |