Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Vigabatrin
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18762654
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18762654 50 mg
18712484 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18762654 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0808/50
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
GABA-T inhibitor
Selective GABA-T (transaminase) inhibitor. Anticonvulsant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60643-86-9
Molekylær formel C6H11NO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vigabatrin
Mængde 50 mg
Formel vægt 129.16
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 129.159