Få mere at vide
ViewRNA™ ISH Cell Assay Kit
Artikelnummer. 30565021
Skift visning
Mængde:
1 kit
Artikelnummer. Mængde
30565021 1 kit
1 options
Artikelnummer. 30565021 Leverandør Invitrogen Leverandørnr. QVC0001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Tekniske data
Indhold og opbevaring Components sufficient for 1-plex to 3-plex (AlexaFluor 488, 546 and 647) assay in 24- well plate format (24 samples), 96 assays when using cover slips mounted on glass slides
Mængde 1 kit
Type Detection Assay Kit