Få mere at vide
BINDER™ Udsigtsvindue og indvendig belysning
Artikelnummer. p-7237272 Shop alle BINDER produkter
Til brug med (udstyr):
BINDER Kamre ED 260 Tørre- og varmekamre med naturlig konvektion, 230 V
BINDER Kamre ED 56 Tørre- og varmekamre med gravitationskonvektion, 230 V
BINDER Kamre ED 720 Tørre- og varmekamre med naturlig konvektion, 400 V
BINDER Kamre FD 23 Tørre- og varmekamre med tvungen konvektion, 230 V
BINDER Kamre FD 260 Tørre- og varmekamre med tvungen konvektion, 230 V
BINDER Kamre FD 56 Tørre- og varmekamre med tvungen konvektion, 230 V
BINDER Kamre FD 720 Tørre- og varmekamre med tvungen konvektion, 400 V
BINDER Kamre FED 260 tørre- og varmekamre med tvungen konvektion og forbedrede timerfunktioner, 230 V
BINDER Kamre FED 400 tørre- og varmekamre med tvungen konvektion og forbedrede timerfunktioner, 400 V
BINDER Kamre FED 56 tørre- og varmekamre med tvungen konvektion og forbedrede timerfunktioner, 230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16484049
Brand: BINDER™ 80121058
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne udsigtsvindue og indvendig belysning er designet til brug med diverse BINDER™ Tørre- og varmekamre. Isoleret udsigtsvindue og indvendig belysning tillader observation uden at forstyrre de indre forhold.
  • Udsigtsvindue med tredobbelt isoleringsglas i dør(e)
  • 15 eller 30 W indvendig belysning, afhængig af model
Tekniske data
Oversigt Udsigtsvindue og indvendig belysning - 230 V option model, udsigtsvindue (tredobbelt isoleringsglas) i dør, 240 x 240 mm, og 15 W interiør
Til brug med (udstyr) BINDER Kamre ED 56 Tørre- og varmekamre med gravitationskonvektion, 230 V
Type Udsigtsvindue med indvendig belysning
Isolering Tredobbelt isoleringsglas
Bredde (metrisk) 240 mm
Højde (metrisk) 240 mm
Watt 15 W