missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BINDER™ Udsigtsvindue og indvendig belysning

Artikelnummer. 16414059 Shop alle BINDER produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Til brug med (udstyr):
BINDER Kamre ED 260 Tørre- og varmekamre med naturlig konvektion, 230 V
BINDER Kamre ED 56 Tørre- og varmekamre med gravitationskonvektion, 230 V
BINDER Kamre ED 720 Tørre- og varmekamre med naturlig konvektion, 400 V
BINDER Kamre FD 23 Tørre- og varmekamre med tvungen konvektion, 230 V
BINDER Kamre FD 260 Tørre- og varmekamre med tvungen konvektion, 230 V
BINDER Kamre FD 56 Tørre- og varmekamre med tvungen konvektion, 230 V
BINDER Kamre FD 720 Tørre- og varmekamre med tvungen konvektion, 400 V
BINDER Kamre FED 260 tørre- og varmekamre med tvungen konvektion og forbedrede timerfunktioner, 230 V
BINDER Kamre FED 400 tørre- og varmekamre med tvungen konvektion og forbedrede timerfunktioner, 400 V
BINDER Kamre FED 56 tørre- og varmekamre med tvungen konvektion og forbedrede timerfunktioner, 230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16414059

Brand: BINDER™ 80121064

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Denne udsigtsvindue og indvendig belysning er designet til brug med diverse BINDER™ Tørre- og varmekamre. Isoleret udsigtsvindue og indvendig belysning tillader observation uden at forstyrre de indre forhold.

  • Udsigtsvindue med tredobbelt isoleringsglas i dør(e)
  • 15 eller 30 W indvendig belysning, afhængig af model

Tekniske data

Oversigt Udsigtsvindue og indvendig belysning - 230 V option model, udsigtsvindue (tredobbelt isoleringsglas) i dør, 370 x 370 mm, og 15 W interiør
Til brug med (udstyr) BINDER Kamre ED 260 Tørre- og varmekamre med naturlig konvektion, 230 V
Type Udsigtsvindue med indvendig belysning
Isolering Tredobbelt isoleringsglas
Bredde (metrisk) 370 mm
Højde (metrisk) 370 mm
Watt 15 W
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.