missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Vidofludimus, MedChemExpress

Artikelnummer. 16496248
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16496248 10 mg
16472377 50 mg
16436596 100 mg
16408847 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16496248 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14908

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Vidofludimus(4SC-101; SC12267) is a novel immunosuppressive drug that inhibits DHODH; inhibits IL-17 secretion in vitro independently of effects on lymphocyte proliferation.

Vidofludimus(4SC-101

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Vidofludimus
CAS 717824-30-1
Farve Gray
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H18FNO4
Mængde 10 mg
Synonym 4sc-101 SC12267
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 46 mg/mL (129.45 mM)
SMIL O=C(C1=C(C(NC2=CC=C(C3=CC=CC(OC)=C3)C=C2F)=O)CCC1)O
Molekylvægt (g/mol) 355.36
Formel vægt 355.36
Procent renhed 98.88%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.