Få mere at vide
Mouse Betacellulin/BTC Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems MAB10251-SP
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 18739438
  • 1440.00 DKK / 25µg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Betacellulin/BTC Monoclonal specifically detects Betacellulin/BTC in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Betacellulin/BTC
Monoclonal
LYOPH
Western Blot 1 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Q05928
BTC
E. coli-derived recombinant mouse Betacellulin Asp32-Gln118 Accession # Q05928
25 μg
Primary
Detects mouse Betacellulin in ELISAs and Western blots. In ELISAs and Western blots, this antibody does not cross-react with recombinant mouse (rm) Epigen, rhAR, rhBetacellulin, rhEGF, rhEpiregulin, rhNRG-2, rhNRG1-beta 1, or rhTGF-alpha .
Mouse
Purified
Western Blot, ELISA
197417
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
betacellulin, BTC, probetacellulin
Rat
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
685
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG2a
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
For Research Use Only