Få mere at vide
Terumo™ Excentrisk Luer-Slip sprøjte
Beskrivelse
- Klar polypropylen cylinder og stempel; dobbelt kontaktring
- Integreret stempelstop forhindrer utilsigtet udtrækning
- Steril, latexfri
- Fed, præcise skalamarkeringer
- Overholder ISO 7886 (DIS 7886)
- Individuelt pakket ind i manipulationssikre skrælpakker
- Leveres uden nåle
- Velegnet til gasser eller væsker
- Excentrisk luer-slip
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7886 (DIS 7886) |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Til forskningsbrug, til gasser eller væsker |
| Engangs | Engangsbrug |
| Gradueringer | 1 mL |
| Volumen (metrisk) | 20 mL |
| Tilslutningstype | Excentrisk Luer Slip |
| Uddannet | Ja |
| Sterilitet | Steril |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?