Få mere at vide
Brady™ Opløselige papiretiketter til J2000 printer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17150471
Klik for at se tilgængelige muligheder
Bredde (metrisk):
50.80 mm
76.20 mm
101.60 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17150471
Brand: Brady™ 151243
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Den vandopløselige papirlabel er selvklæbende og ekstrem nem at påføre.
  • Hvis etiketten udsættes for varmt vand, opløses den fuldstændigt inden for 30 sekunder uden at beskadige overfladen, den blev påført, og uden at efterlade rester
  • Det reducerer det arbejde, der kræves for at fjerne etiketter
  • Reducerer vedligeholdelse af filtre og afløb
  • Muliggør nem genidentifikation af genbrugelige genstande i en række industrier
Tekniske data
Certificeringer/compliance Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Akryl, Aftagelig
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Rulle
Materiale Paper (Papir)
Printbare sider Front
Print teknologi Ink Jet
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Asset tracking, General identification, Laboratory labelling, Warehouse marking
Til brug med (udstyr) BradyJet J2000 farvelabelprinter
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
nr. pr. pakke 1500 Labels/Bag
Mængde 1500 etiketter/rulle
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +172 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +78 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0030 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.094 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 28.58 mm
Dimensioner (LxB) 25.40 x 50.8 mm
Længde (engelsk) 1 tomme
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 50.80 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 2''
Bredde (metrisk) Printbart område 50.8 mm
Højde (engelsk) 1 in.
Højde (metrisk) 25.40 mm
Vægt (metrisk) 337 g
Alternativt varenummer J20-17-403