Beskrivelse
FAM86A Polyclonal Antibody for ELISA, IHC (P), Western Blot
Catalyzes the trimethylation of eukaryotic elongation factor 2 (EEF2) on 'Lys-525'. [UniProt].
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | FAM86A |
| Applikationer | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Formulering | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| Gene | EEF2KMT |
| Genadgangsnr. | Q96G04 |
| Gene Alias | EEF2KMT; eEF2-KMT; eEF2-lysine methyltransferase; eukaryotic elongation factor 2 lysine methyltransferase; FAM86A; family with sequence similarity 86, member A; protein FAM86A; protein-lysine N-methyltransferase EEF2KMT; putative protein N-methyltransferase FAM86A; SB153 |
| Gensymboler | EEF2KMT |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?