Få mere at vide
Brady™ 360 XPlus II-etiketter, B-427 selvlaminerende vinyl
Artikelnummer. 12878701
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse (metrisk):
12.7 x 19.05 mm (W x H)
12.7 x 36.49 mm (W x H)
25.4 x 36.49 mm (W x H)
50.8 x 152.4 mm (W x H)
50.8 x 177.8 mm (W x H)
Størrelse (engelsk):
0,5 x 0,750 tommer. (B x H)
0,5 x 1,437 tommer. (B x H)
1 x 1.437 tommer. (B x H)
2 x 6 tommer. (B x H)
2 x 7 tommer. (B x H)
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12878701
Brand: Brady™ 030545
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Højtydende etiketter til brug med Brady 360X-Plus II termotransferprinter. Brady Termisk overførsel 360 Xplus II-etiketter Printeretiketter er lavet af vinyldug med repositionerbar gummiklæber
  • Til brug med 360 Xplus II termotransfer printere
  • Fremstillet af B-427 selvlaminerende vinyl med permanent gummiklæber
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL anerkendt
Oversigt Foreslået båndserie: R4300; R4500; 6200 kr
Klæbende type Permanent akryl
Farve Klar, Hvid
Slutte Mat
Format IP™ Aktiveret
Materiale Selvlaminerende vinyl (B-427)
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype 360 XPlus II etiket
Til brug med (applikation) Lednings- og kabelmærkning, panelidentifikation
Til brug med (udstyr) BBP ™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Tagus T200 , Tagus T300, termotransferprintere
Vandret gentagelse (metrisk) 15.24 mm
Etiketter pr. række 4
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Model- THT-80-427-5
nr. pr. pakke 5000 Label(s) / Roll
Mængde 5000/Pk.
Form Rektangel
Størrelse 12.70 mm (W) x 19.05 mm (H)
Størrelse (engelsk) 0,5 x 0,750 tommer. (B x H)
Størrelse (metrisk) 12.7 x 19.05 mm (W x H)
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 24.13 mm
Trådmåler 16 AWG - 12 AWG
Dimensioner (LxB) 19.05 x 12.70 mm
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (metrisk) 12.70 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 12.70 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 12.70 mm
Højde (engelsk) 0.75 in
Højde (engelsk) Printbart område 0.375 in
Højde (metrisk) 19.05 mm
Højde (metrisk) printbart område 9.53 mm
Alternativt varenummer THT-80-427-5