Få mere at vide
Brady™ Polyester XC Plus printeretiketter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Bredde (metrisk):
38,1 mm
Højde (metrisk):
31,75 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Beskrivelse
- Blanke, printbare polyesteretiketter til ID Pro™ Plus, LS 2000™ , og BradyMarker printere.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002/95/EC, UL-anerkendt, CSA-accepteret |
| Oversigt | ID Pro Plus, LS 2000 og BradyMarker XC Plus printeretiketter |
| Klæbende type | Permanent akryl, Permanent |
| Belægning | None |
| Farve | Hvid |
| Vise | Blank |
| Slutte | Mat |
| Format | Die-cut |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Vis mere |