Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ Solvex™ 37-676 Kemikalieresistente nitrilhandsker
Artikelnummer. 12670862 Shop alle Ansell produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12670862
Brand: Ansell 37676080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Nitrilhandsker giver optimale resultater i våde eller tørre arbejdsmiljøer, hvor kemikalieresistens er afgørende.
  • Højtydende nitrilforbindelse
  • Beskytter mod hudafskrabninger, snitsår, hakker og punkteringer
  • Indeholder ikke proteinallergener
  • Hævet diamantmønster for et sikkert greb på våde eller glatte materialer
  • Formtilpassede fingre, kontureret håndflade og et tilspidset håndled skaber en behagelig, ergonomisk pasform
  • Flockforing holder hænderne kølige og tørre
  • Ideel til arbejde i kødforarbejdning, affedtning af dele, bearbejdning, aftørring af dele og maskiner samt håndtering af slanger, remme og stålkæder
  • Længde: 13 tommer, tykkelse: 15 mil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ANSI Abrasion Rating ANSI 5
Certificeringer/compliance FDA 21 CFR 177.2600
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 1149
Kloreret Ja
Applikationer Industri
Farve Grøn
Fingertykkelse (engelsk) 0.0169 in.
Fingertykkelse (metrisk) 0.43 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 0.0169 in.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.43 mm
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 8
Tykkelse (engelsk) 15 mio
Tykkelse (metrisk) 0.38 mm
EN388 Standard EN 388:4101X, EN 388:4101
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, kun svampe
Til brug med (applikation) Kemiske anlæg og transport, kemisk forarbejdning, Olieraffinering og petrokemikalier, rengøring og affedtning, eksponering for kemikalier, Opløsningsmidler, farlige væsker, PVC-cementer eller stående Vand, rengørings- og vedligeholdelsesarbejde
Handske manchet stil Handske
Greb design Omvendt sugetablet
Liner materiale Bomuldsflok
Foring Foret
Model- 37-676 8 117722
Serie AlphaTec™ Solvex™ 37-676
Længde (engelsk) 13 tommer
Længde (metrisk) 33 cm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado