Få mere at vide
Cytiva Whatman™ pH Indicator, 1.0 to 11.0 Range, 10 books of 10 strips, pH Indicators and Test Papers
Beskrivelse
Accurate for a wide range of routine pH testing
- Instant pH readings.
- Accurate for a wide range of routine pH testing.
- Inexpensive.
- Convenient and portable for field use.
Tekniske data
Tekniske data
| Farveindikator | Congo Red |
| pH-område | 1 til 11 |
| Format | Strip |
| Til brug med (applikation) | For the rapid determination of pH values has led to many applications in laboratories and industry |
| Gradueringer | 1 pH |
| Inkluderer | 20 wide-range (pH 1 to 11) strips graduated in 1 pH units, color-comparison chart inside cover, 20 leaves per book, 10 sets of 10 books per pack |
| Type | pH Indicator Book |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?