Få mere at vide
Applied Biosystems™ 5' Fluorescerende mærket Oligo
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11573837
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Produkttype:
5' fluorescerende mærket enkelt primer
5' mærkede primere
Brugerdefineret 5' fluorescerende mærket Oligo Primere
Custom Prism Primer
Oligonukleotider, primere
Mængde:
10.000 pmol
300.000 pmol
80.000 pmol
Pakningsstørrelse:
1 sæt
300pmol
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Mængde unitSize
11573837 Brugerdefineret 5' fluorescerende mærket Oligo Primere 80.000 pmol Hver
11563827 Oligonukleotider, primere 10.000 pmol Hver
15438394 5' mærkede primere 80.000 pmol 1 sæt
15521134 5' fluorescerende mærket enkelt primer 300.000 pmol 300pmol
11539446 Custom Prism Primer 300.000 pmol Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11573837 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 450006
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
5' Fluorescerende mærket Oligo
Brugerdefinerede 5'-mærkede primere er ideelle til applikationer, herunder fragmentanalyse, genekspressionsundersøgelser, genotypebestemmelse og PCR. Vælg blandt FAM™ , TET™ , VIC™ , HEX™ , NED™ , og PET™ som fluorescerende 5'-mærker. Oligoer afsaltes; HPLC-oprensning er også tilgængelig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Brugerdefineret 5' fluorescerende mærket Oligo Primere, 80000 pmol, 40000 pmol Minimum HPLC-udbytte, 6-FAM™ , TET™ , VIC™ , HEX™ , NED™ , PET™ 5' Reporter Dye, 12 måneders holdbarhed,– °20 C Opbevaringstemperatur, afsaltet rensning, opløsning eller tørret format, leveret enten i opløsning eller tørret ned
Produkttype Brugerdefineret 5' fluorescerende mærket Oligo Primere
Opbevaringsbuffer TE eller vand
Længde (metrisk) 1.524 m
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C).
Etiket eller farvestof FAM, HEX , NED , PET , TET , VIC
Primer 5' Mærket
Mængde 80.000 pmol
Grad Afsaltet, HPLC
Til brug med (applikation) Fragmentanalyse, Genekspressionsundersøgelser, Genotyping, PCR
Form Opløsning eller tørret ned
Vis mere Vis mindre
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.