Få mere at vide
Brady™ Termisk transfer printbare etiketter, flytbar vinylklud
Artikelnummer. 11558914
Klik for at se tilgængelige muligheder
Dimensioner (LxB):
25.4 x 12.4 mm
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11558914
Brand: Brady™ 804775
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Printbare, flytbare vinylstofetiketter til termotransferprintere.
  • Kompatibel med printere: BBP12; BBP11; PR200Plus; PR300Plus; PR600Plus; BP1244; BP1344; BP4000; BP4320
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL anerkendt
Oversigt Gummibaserede, aftagelige termotransfer-printbare etiketter
Klæbende type Gummi
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Halvblank
Format Die-cut
Materiale Vinyl
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Label
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Fryser
Til brug med (udstyr) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 25 mm Core Printers
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
nr. pr. pakke 1000 Labels/Roll
Mængde 1000/Pk.
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +176°F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 80 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0073 in.
Tykkelse (metrisk) 0.185 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15.40 mm
Dimensioner (LxB) 25.4 x 12.4 mm
Længde (engelsk) 0.49 in.
Bredde (engelsk) 1 in.
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Højde (engelsk) 0.49 in.
Højde (metrisk) 12.40 mm
Alternativt varenummer BPT-659-498