Få mere at vide
L-Menthol, 99%
Artikelnummer. 11418713
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11418713
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10474.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 2216-51-5 | C10H20O | 156.269 g/mol
L-Menthol bruges som et kølemiddel, der kraftigt aktiverer TRPM8. (Transient Receptor Potential Kation Channel, underfamilie M, medlem 8 er et proteinkodende gen). Det bruges som smertestillende (aktuelt), kløestillende middel. Det bruges som: forfriskende middel, madsmag, køligt og kløestillende lægemiddel, karminativt lægemiddel. Mentholkrystaller bruges til personlig pleje og kosmetik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløselig i 100 % ethanol, methanol (100 mg/ml), ether og chloroform. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, phenoler, kaliumpermanganat, chromtrioxid, chloralhydrat, thymol, pyrogallol, resorcinol, kamfer, butylchloralhydrat, betanaphthol, exalgin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2216-51-5
Molekylær formel C10H20O
Molekylvægt (g/mol) 156.269
MDL nummer MFCD00062979
InChI nøgle NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Synonym l-menthol, --menthol, levomenthol, menthomenthol, l---menthol, hexahydrothymol, menthacamphor, peppermint camphor, 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanol, u.s.p. menthol
PubChem CID 16666
ChEBI CHEBI:15409
IUPAC navn (1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol
SMIL CC1CCC(C(C1)O)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Menthol
Smeltepunkt 42°C to 45°C
Tæthed 0.89
Kogepunkt 212°C to 216°C
Flammepunkt 93°C (199°F)
Mængde 250 g
Beilstein 1902293
Merck Index 14,5837
Opløselighedsinformation Soluble in 100% ethanol,methanol (100mg/ml),ether,and chloroform. Insoluble in water.
Optisk rotation −50° (c=10 in ethanol)
Formel vægt 156.27
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Menthol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: L-Menthol
RUO– Kun brug til forskning