Få mere at vide
Fisherbrand™ Dyr øre-punch
Artikelnummer. 10688663 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
2 mm hul
Pakningsstørrelse:
Hver
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
10688663 2 mm hul Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10688663
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand Ørestift bruges til at stikke huller i et dyrs øre til mærkningsformål.
Fisherbrand™ Dyr øre-punch. Disse instrumenter er tilgængelige i flere designs, inklusive tommelfinger-stil, tang-stil eller sakse-stil slag. Både tang- og sakse-stil har et længere håndtag for forbedret greb og håndtering.
Øre-punch
  • Til brug med dyreøremærker
  • Tommelfinger-type til at slå huller ind i den tynde del af ’dyrets øre
  • Tang-type: Giver et længere håndtag til at gribe og slå ind i dyrenes øre
  • Fremstillet af korrosionsbestandigt ASTM (899-94) serie 400 rustfrit stål
  • Tilgængelig øre-punch: Tommel-, tang- eller saksetype
  • Kompatibel med Gamma/ETO/Autoklaverbare steriliseringsmetoder
  • Elektronisk passiveret for korrosionsbestandighed
Tekniske data
Til brug med (applikation) Identifikation af dyr
Type Øremærke Punch
Størrelse 2 mm hul
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.