missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Vidarabine, MedChemExpress

Artikelnummer. 16478206
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
200 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16478206 100 mg
16431406 200 mg
16422086 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16478206 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0277

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Vidarabine (Ara-A) an antiviral agent which is active against herpes simplex and varicella zoster viruses. Vidarabine has IC50s of 9.3 μg/ml for HSV-1 and 11.3 μg/ml for HSV-2. Vidarabine also has anti-orthopoxvirus activity.

Vidarabine (Ara-A) an antiviral agent which is active against herpes simplex and varicella zoster viruses. Vidarabine has IC50s of 9.3 μg/ml for HSV-1 and 11.3 μg/ml for HSV-2. Vidarabine also has anti-orthopoxvirus activity.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Vidarabine
Fysisk form Solid
CAS 5536-17-4
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H13N5O4
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym Ara-A Adenine Arabinoside 9-β-D-Arabinofuranosyladenine
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (187.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.51 mM; Need ultrasonic)
SMIL O[C@@H]([C@@H]1O)[C@@H](O[C@@H]1CO)N2C(N=CN=C3N)=C3N=C2
Molekylvægt (g/mol) 267.24
Formel vægt 267.24
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.