Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Victoria Blue B, ren
Artikelnummer. 10021901 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10021901 25 g Glasflaske 25g
10249153 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10021901 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 190190250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2580-56-5 | C33H32ClN3 | 506,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2580-56-5
Molekylær formel C33H32ClN3
Molekylvægt (g/mol) 506.09
MDL nummer MFCD00011878
InChI nøgle LLWJPGAKXJBKKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Blue 26, C.I. 44045
PubChem CID 17407
ChEBI CHEBI:87651
IUPAC navn [4-[bis[4-(dimethylamino)phenyl]methyliden]naphthalen-1-yliden]-phenylazanium;chlorid
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[NH+]C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C24)C5=CC=C(C=C5)N(C)C.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Victoria blue B
Smeltepunkt 206,0 °C
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 599 to 605nm (in ethanol)
Formel vægt 506.09
Tab ved tørring 5% max. (60°C)
Grad Ren
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Complies
Farve Brun
Mængde 25 g
Fysisk form Glitrende krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Victoria Blue B
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.