Få mere at vide
Victoria blue B, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11469771 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
11469771 25 g
1 options
Artikelnummer. 11469771 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215829125
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 2580-56-5
Molekylær formel C33H32ClN3
Molekylvægt (g/mol) 506.09
InChI nøgle LLWJPGAKXJBKKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Blue B, Basic Blue 26
PubChem CID 17407
ChEBI CHEBI:87651
IUPAC navn [4-[bis[4-(dimethylamino)phenyl]methyliden]naphthalen-1-yliden]-phenylazanium;chlorid
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[NH+]C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C24)C5=CC=C(C=C5)N(C)C.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Victoria blue B
Formel vægt 506.1
Farve Blue to Brown
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver