Få mere at vide
Vicriviroc maleate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489817
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16489817 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16489817 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17377
MedChemExpress Vicriviroc maleate (SCH-417690 maleate; SCH-D maleate) is a potent, selective, oral bioavailable and CNS penetrated antagonist of CCR5, with a Ki of 2.5 nM, and also inhibits HIV-1 in PBMC cells, with IC90s of 3.3 nM (JrFL), 2.8 nM (ADA-M), 1.8 nM (301657), 4.9 nM (JV1083) and 10 nM (RU 570).
Vicriviroc maleate (SCH-417690 maleate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vicriviroc maleate
CAS 599179-03-0
Farve Light Nude
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C32H42F3N5O6
Mængde 5 mg
Synonym SCH-417690 maleateSCH-D maleate
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (76.96 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (38.48 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL CC1(N2C[C@H](C)N([C@H](C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)COC)CC2)CCN(C(C4=C(C)N=CN=C4C)=O)CC1.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 649.7
Formel vægt 649.7
Procent renhed 98.95%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus