Beskrivelse
- Reproducerbare resultater pga“ Stabiliseret-Plane-Drive” (undgår tumbling af slibesættet)
- Variabel hastighed 700 til 1.500 min. -1
- Ekstremt kort slibetid
- Agat- og wolframcarbidgenkendelse til automatisk hastighedsreduktion
- der kan gemmes 10 SOP'er
- Intet prøvetab takket være optimal O-ringstætning
- Bredt udvalg af materialer til forureningsfri formaling
- Støjisoleret slibekammer
- Nyt hurtigtvirkende slibesæt spændeanordning til bekvem og sikker tilspænding
- Sikkerhedslås
- Nem betjening med én knap med farvet grafikdisplay
- Nyt bærehåndtag
- Tunge slibesæt kan indsættes tættere på brugerens ’krop og skubbes ind i maskinen
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Vibrerende skivemølle |
| Dimensioner (L x B x H) | 780 x 836 x 1220 mm |
| Display Type | Farvet grafik display |
| Til brug med (applikation) | Størrelsesreduktion, blanding, triturering |
| IP-vurdering | IP40 |
| Materiale | Hærdet stål, wolframcarbid, agat, zirconiumoxid, stål 1.1740 |
| Hastighed | 700 til 1500 min. -1 |
| Vægt (metrisk) | ∼210 kg (uden slibesæt) |