Få mere at vide
Ansell™ VibraGuard™ 07-112 Series Blue Nitrile Medium Weight Handsker
Artikelnummer. 12619701 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 12619701
Brand: Ansell™ 7112100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Minimer risici og virkninger af hårde vibrationer på jobbet.
  • Industrielle handsker
  • Fuldfingerversionen er fuldt coatet for at holde hænderne rene og er i overensstemmelse med EN 10819:1996
  • Ansell Vibration Gel Foam polstring reducerer overførte vibrationer til hånden
  • Nitrilbelægning giver snavs og slidstyrke
  • Silikonefri og vaskbar
  • Ideel til de opgaver, der involverer vibrationer ved frekvensniveauer over 300Hz
  • Konstrueret til at reducere vibration, der absorberes af arbejdernes håndflade og fingre
  • Hjælper med at beskytte mod Hand-Arm Vibration Syndrome (HAVS)
  • Vibrationsdæmpning EN10819
Applikationer:
  • Håndtering af materialer med skarpe eller ru kanter
  • Håndtering af metalplader og paneler
  • Håndtering af groft bearbejdede metaldele
  • Metalbearbejdning og montage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Nitril
Certificeringer/compliance Standarder KATEGORI III, EN 374, EN 388 : 3121, ANSI
Manchet materiale Nitril
Belægningsmateriale Nitril
Farve Green
Udvendig finish No Texture
Hånd Specific
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Produkttype Mellemvægtige handsker
Størrelse 10
Finger stil Fuldfinger
Handske manchet stil Hook and Loop
Liner materiale Interlock Knit Cotton
Foring Interlock strik bomuld
Palm Type Fuldt belagt-palme
Mængde 6 par
Modstandsdygtig overfor Snit-, punkterings- og slidstyrke
Serie 7-112