missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Viaminate, TRC

Artikelnummer. 30449103
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449103 250 mg
30452990 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30449103 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV200120250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 53839-71-7
Molekylær formel C29H37NO3
Molekylvægt (g/mol) 447.61
Synonym Viaminate, Retinamide, N-[4-(ethoxycarbonyl)phenyl]-, N-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]retinamide, N-(p-Ethoxycarbonylphenyl)retinamide, Viaminate, N-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]retinamide, N-(p-Ethoxycarbonylphenyl)retinamide, N-[4-(ethoxycarbonyl)phenyl]-Retinamide
IUPAC navn ethyl 4-[[(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoyl]amino]benzoate
SMIL CCOC(=O)c1ccc(NC(=O)\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Viaminate
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C29H37NO3/c1-7-33-28(32)24-14-16-25(17-15-24)30-27(31)20-22(3)11-8-10-21(2)13-18-26-23(4)12-9-19-29(26,5)6/h8,10-11,13-18,20H,7,9,12,19H2,1-6H3,(H,30,31)/b11-8+,18-13+,21-10+,22-20+
Formel vægt 447.2773
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.