Få mere at vide
BOLA Vials, Rounded Bottom
:
7 mL
Beskrivelse
- Translucent
- Non-porous
- With round or conical bottom
- Screw cap
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Transparent |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 22 mm |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Engangs | Reusable |
| Volumen (metrisk) | 7 mL |
| Uddannet | No |
| Trådstil | S25 |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Højde (metrisk) | 36 mm |
| Certificeringer/compliance | FDA Compliant |
| Vis mere |