Få mere at vide
Lonza™ ViaLight™ Plus celleproliferation og cytotoksicitet BioAssay Kit, 1000 test
Artikelnummer. 11600261
Skift visning
Mængde:
2 x LT27-212 ATP monitoreringsreagens plus, lyofiliseret, 2 x LT27-079 assaybuffer, 50 mL flasker, 1 x LT27-076 cellelysereagens, 50 mL flaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11600261 2 x LT27-212 ATP monitoreringsreagens plus, lyofiliseret, 2 x LT27-079 assaybuffer, 50 mL flasker, 1 x LT27-076 cellelysereagens, 50 mL flaske Hver
1 options
Artikelnummer. 11600261 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. LT07121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7625.00 DKK
    6715.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 909.42 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Beregnet til hurtig måling af antallet af levedygtige mikrobielle celler.
  • Robust - Stabilt bioluminescerende signal (halveringstid> 5 timer) letter manuel eller batchbehandling. Og i modsætning til MTT eller Alamar Blue analyser, ViaLight™ Bioassays er ikke tilbøjelige til interferens på grund af ændringer i kulturtilstanden.
  • Fleksibel - Dynamisk rækkevidde på 5 årtier og fremragende ydeevne med både klæbende eller suspensionskulturer giver dig mulighed for at designe eksperimentet til dine behov.
  • Praktisk - Du skal blot tilføje to reagenser direkte til din kulturbrønd og læse. Ingen cellevask eller fjernelse af medium påkrævet.
  • Sensitive - Detekter så få som 10 celler, hvilket giver mulighed for lavere podningstætheder og flere analyser.
  • Hurtigt - Resultater fra en 96-brønds plade kan behandles og analyseres på så lidt som 10 minutter.
  • Bruger ATP bioluminescens og er hurtig, følsom og meget reproducerbar.
  • Designet til at give hidtil uset hastighed og følsomhed til cytotoksicitet og celleproliferationsundersøgelser.
  • De ViaLight™ Assay inkorporerer bioluminescerende detektion af cellulære ATP som et mål for levedygtighed.
  • Måling af ATP er den mest nøjagtige, effektive og direkte måde at bestemme antallet af levende celler i kultur. De ViaLight™ Plus BioAssay er designet til at levere høje, stabile luminescerende signaler i en længere periode for større eksperimentel designfleksibilitet.
  • Den nemme to-trins, ikke-radioaktive analyse er skalerbar til high-throughput applikationer i både 96-brønds og 384-brønds formater.
  • Analysen kan køres på en række forskellige luminometre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Tilstrækkeligt til 1000 test/10 plader
Detektionsmetode ATP Bioluminescens
Til brug med (applikation) Celleproliferation, cytotoksicitet
Inkluderer ATP monitoreringsreagens, assaybuffer, cellelysereagens
Mængde 2 x LT27-212 ATP monitoreringsreagens plus, lyofiliseret, 2 x LT27-079 assaybuffer, 50 mL flasker, 1 x LT27-076 cellelysereagens, 50 mL flaske