Få mere at vide
Kinesis Vial rack 50 cavities with a diameter of 12mm
Brand:  Kinesis VR12-50
Vial rack 50 cavities with a diameter of 12mm
Produktkode 12932079
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1520.00 DKK
    1258.53 DKK / Hver
    Save 261.47 DKK
    17% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 19-02-2026
Tilføj til indkøbskurv