Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Hætteglasstativ
Artikelnummer. 15798289 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Stillinger:
50
Artikelnummer. Stillinger
15798289 50
1 options
Artikelnummer. 15798289 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 702502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.30 DKK
    124.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 21.71 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Dette hætteglasstativ kan bruges til alle hætteglas (11,6 x 32 mm) med flad bund. Det er en 50 positions hætteglasholder, lavet af blå, kemisk resistent polypropylen. Sikker stående position af hætteglassene på laboratoriebænken. De har et alfanumerisk indeks og kan stables, når de er tomme.
  • Plads til 50 hætteglas
  • Blå polypropylen
  • Kemisk resistent
  • Alf-numerisk gitter
  • Kan stables, når den er tom
  • Ideel til opbevaring eller transport
Tekniske data
Oversigt Hætteglasstativ
Farve Blå
Stillinger 50
Stabelbar Ja, når det er tomt
Til brug med (udstyr) 50 af 12 mm (maks.) Diameter hætteglas
Dimensioner (L x B x H) 190 x 100 x 22 mm
Produkttype Stativ