Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vial Kit with Polyseal Caps
Artikelnummer. 12418626
Skift visning
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Farve unitSize
12418626 Klar Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 12418626 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. B78012PS
Store your samples in these vials to eliminate leaching of ions while maintaining a consistent pH for the life of your sample.
  • Clear vial
  • PTFE-lined solid-top storage caps
  • PTFE on film/foam backing offers broad chemical resistance
  • Not autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) PTFE/Silicone
Farve Klar
Volumen (metrisk) 4 mL
Mængde 100/Pk.