Få mere at vide
Fisherbrand™ Hætteglassæt 9 mm kort gevind, glas, rav, 1,5mL, PP skruelåg, centerhul, silikone/PTFE septum
Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Blå |
| Materiale (liner) | Silikone/PTFE |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.6 mm |
| Materiale | Hydrolytisk glas (klasse I) |
| Volumen (metrisk) | 1.85 mL |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Skruelåg |
| Lukkestørrelse | 9-425 |
| Vis mere |