Få mere at vide
Fisherbrand™ 1,5 mL hætteglassæt af klart glas, 8 mm, 8-425 gevind
Artikelnummer. 12980861 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Materiale (liner):
Silikone/PTFE (0,9 mm)
Silikone/PTFE (1,3 mm)
Forspaltet:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale (liner) Forspaltet Pakningsstørrelse
12980861 Silikone/PTFE (0,9 mm) Ja Pakke med 100
11555924 Silikone/PTFE (1,3 mm) Nej Pakke med 100
11575924 Silikone/PTFE (1,3 mm) Ja Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12980861
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
  • ND8
  • 8-425
  • Glas
  • Klar
  • Skruelåg
  • Center hul
  • Polypropylen
  • Silikone/PTFE
  • Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukning, mens de holder matchende forsyninger sammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Sort
Materiale (liner) Silikone/PTFE (0,9 mm)
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glas
Forspaltet Ja
Volumen (metrisk) 1.9 mL
nr. pr. pakke 100
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Lukkestørrelse 8-425
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 32 mm
Vis mere Vis mindre
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.