Få mere at vide
Fisherbrand™ 1,5 mL hætteglassæt af klart glas, 8 mm, 8-425 gevind
Artikelnummer. 11575924 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Materiale (liner):
Silikone/PTFE (0,9 mm)
Silikone/PTFE (1,3 mm)
Forspaltet:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale (liner) Forspaltet Pakningsstørrelse
11575924 Silikone/PTFE (1,3 mm) Ja Pakke med 100
12980861 Silikone/PTFE (0,9 mm) Ja Pakke med 100
11555924 Silikone/PTFE (1,3 mm) Nej Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 11575924
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
  • ND8
  • 8-425
  • Glas
  • Klar
  • Skruelåg
  • Midterhul
  • Polypropylen
  • Silikone/PTFE
  • Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukning, samtidig med at matchende forsyninger holdes sammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Sort
Materiale (liner) Silikone/PTFE (1,3 mm)
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glas
Forspaltet Ja
Volumen (metrisk) 1.9 mL
nr. pr. pakke 100
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Lukkestørrelse 8-425
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 32 mm