Learn More
Fisherbrand™ 1,5 mL hætteglassæt af klart glas, 8 mm, 8-425 gevind
Product Code. 11555924 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Materiale (liner):
Silikone/PTFE (0,9 mm)
Silikone/PTFE (1,3 mm)
Forspaltet:
Ja
Nej
Unit Size:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Materiale (liner) Forspaltet Unit Size
11555924 Silikone/PTFE (1,3 mm) Nej Pakke med 100
12980861 Silikone/PTFE (0,9 mm) Ja Pakke med 100
11575924 Silikone/PTFE (1,3 mm) Ja Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11555924
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
View all promotions
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Add to basket
Add to basket
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
  • ND8
  • 8-425
  • Glas
  • Klar
  • Skruelåg
  • Center hul
  • Polypropylen
  • Silikone/PTFE
  • Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukning, mens de holder matchende forsyninger sammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Lukningsfarve Sort
Materiale (liner) Silikone/PTFE (1,3 mm)
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glas
Forspaltet Nej
Volumen (metrisk) 1.9 mL
nr. pr. pakke 100
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Lukkestørrelse 8-425
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 32 mm