Få mere at vide
Fisherbrand™ Hætteglassæt, 13 mm, 13-425 skruegevind, glas, klar, 4mL, PP skruelåg, Nat Rubber/PTFE septum
Artikelnummer. p-7113864 Shop alle Fisherbrand produkter
Lukketype:
Skruelåg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11737607
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
  • ND13
  • 13-425
  • Glas
  • Klar
  • Skruelåg
  • Polypropylen
  • Naturgummi/TEF
  • Sort
  • 60° kyst A
  • 1,3 mm
  • Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukning, mens de holder matchende forsyninger sammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Sort
Materiale (liner) Naturgummi/TEF
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 14.7 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 5 mL
nr. pr. pakke 100
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 45 mm
Lukkestørrelse 13-425
Markeringssted Nej