Få mere at vide
Fisherbrand™ Hætteglassæt, 13 mm, 13-425 skruegevind, glas, klar, 4mL, PP skruelåg, Nat Rubber/PTFE septum
Artikelnummer. 11737607 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Lukketype:
Skruelåg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukketype Pakningsstørrelse
11737607 Skruelåg Pakke med 100
16338377 Skruelåg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11737607
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-03-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
  • ND13
  • 13-425
  • Glas
  • Klar
  • Skruelåg
  • Polypropylen
  • Naturgummi/TEF
  • Sort
  • 60° kyst A
  • 1,3 mm
  • Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukning, mens de holder matchende forsyninger sammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Sort
Materiale (liner) Naturgummi/TEF
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 14.7 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 5 mL
nr. pr. pakke 100
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Lukkestørrelse 13-425
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 45 mm