Få mere at vide
Fisherbrand™ Hætteglassæt, 11 mm tryklås, glas, klar, PE-hætte, naturgummi/PTFE-septum
Artikelnummer. 12950911 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12950911
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
  • ND11
  • Glas
  • Klar
  • Snap Ring Cap
  • Center hul
  • Polyethylen
  • Naturgummi/TEF
  • Klarhed
  • 60° kyst A
  • Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukning, mens de holder matchende forsyninger sammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Klarhed
Materiale (liner) Naturgummi/TEF
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Hydrolytisk glas (klasse I)
Volumen (metrisk) 1.9 mL
nr. pr. pakke 100
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukketype Snap ring
Højde (metrisk) 32 mm
Markeringssted Nej