Få mere at vide
Fisherbrand™ Hætteglassæt, 11 mm Crimp, glas, rav, aluminiumshætte, Nat Rubber/PTFE septum
Artikelnummer. 11326451 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve unitSize
11326451 Ravgul Hver
1 options
Artikelnummer. 11326451
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
  • ND11
  • Glas
  • Ravgul
  • Lappet
  • Crimp Cap
  • Center hul
  • aluminium
  • Naturgummi/butyl/TEF
  • Klarlakeret
  • 45° kyst A
  • Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukning, mens de holder matchende forsyninger sammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Klarlakeret
Materiale (liner) Naturgummi/butyl/TEF
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Hydrolytisk glas (klasse I)
Volumen (metrisk) 2 mL
nr. pr. pakke 100
Lukningsmateriale Aluminium
Lukketype Crimp Cap
Markeringssted Ja
Højde (metrisk) 32 mm