Få mere at vide
Fisherbrand™ Hætteglassæt, 10 mm, 10-425 gevind, glas, klar, 1,5 ml, PP skruelåg, centerhul, silikone/PTFE septum
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Sort |
| Materiale (liner) | Silikone/PTFE |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.6 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Skruelåg |
| Tykkelse (metrisk) | 1,3 mm |
| Vis mere |