Beskrivelse
- Takket være sikkerhedstragten med en ekstra stor halsdiameter falder hætteglas let igennem åbningen uden at sætte sig fast eller tilstoppe åbningen.
- Det hængslede låg holder sikkert opløsningsmiddeldampe og andre forurenende stoffer tilbage.
- Inkluderer 10 L beholder med stor åbning (S90) for nem dræning.
- Fremstillet af kemisk resistent PP.
- Fås i kompaktversionen med MARCO eller den mere solide ARNOLD skorstensfyldning.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 440 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 0,11 gal. |
| Farve | Hvid |
| Højde (metrisk) | 125 mm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Diameter (metrisk) åbning | 140 mm |
| Inkluderer | MACRO Fyldningsenhed |
| Til brug med (applikation) | Bortskaffelse af hætteglas |
| Materiale | HDPE |
| Produkttype | Deposjonsbeholder |