Beskrivelse
Fisherbrand™ Vial Decapper-tang er designet til nemt at fjerne aluminiumspressetoppe fra hætteglas og flasker. Fås i enkelt- eller dobbeltvirkende formater, alle tænger er glatte og nemme at betjene. Holdbar konstruktion af høj kvalitet sikrer ensartet, pålidelig ydeevne.
- Fjern nemt aluminiums crimp-toppe fra hætteglas og flasker
- Glat og enkel at betjene
- Holdbar konstruktion af høj kvalitet, der tilbyder ensartet, pålidelig ydeevne
- Polstrede håndtag giver maksimalt greb og komfort for at lindre stressspændinger fra hænderne
- Fremstillet af et stykke, korrosionsbestandigt ASTM-standard rustfrit stål
- Kompatibel med Gamma/ETO/Autoklaverbare steriliseringsmetoder
- Samlet længde: 159 mm (6,25 tommer)
Certificeringer
ISO 9001-02, GMP , cGMP
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (applikation) | Hætteglas af 8 mm størrelse |
| Til brug med (udstyr) | 8 mm hætteglas |
| Certificeringer/compliance | ISO 9002, cGMP |
| Produkttype | Tang-stil Decapper |