Få mere at vide
Fisherbrand™ Hætteglas afdækketænger
Artikelnummer. 16153167 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
8 mm
30 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig
16153167 30 mm
17837658 8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16153167
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Fisherbrand™ Vial Decapper-tang er designet til nemt at fjerne aluminiumspressetoppe fra hætteglas og flasker.
Fisherbrand™ Vial Decapper-tang er designet til nemt at fjerne aluminiumspressetoppe fra hætteglas og flasker. Fås i enkelt- eller dobbeltvirkende formater, alle tænger er glatte og nemme at betjene. Holdbar konstruktion af høj kvalitet sikrer ensartet, pålidelig ydeevne.
  • Fjern nemt aluminiums crimp-toppe fra hætteglas og flasker
  • Glat og enkel at betjene
  • Holdbar konstruktion af høj kvalitet, der tilbyder ensartet, pålidelig ydeevne
  • Polstrede håndtag giver maksimalt greb og komfort for at lindre stressspændinger fra hænderne
  • Fremstillet af et stykke, korrosionsbestandigt ASTM-standard rustfrit stål
  • Kompatibel med Gamma/ETO/Autoklaverbare steriliseringsmetoder
  • Samlet længde: 159 mm (6,25 tommer)
Certificeringer
ISO 9001-02, GMP , cGMP
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 30 mm
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Hætteglas af 30 mm størrelse
Til brug med (udstyr) 30 mm hætteglas
Certificeringer/compliance ISO 9002, cGMP
Produkttype Tang-stil Decapper