Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hætteglas, kuvette og reagensglasholdere til Orion™ AQ7100 og AQ8100 spektrofotometre
Artikelnummer. 16469835
Skift visning
Til brug med (udstyr):
AquaMate 7100/8100
Type:
10mm enkeltcelle prøveholder
Long Path Cell Holder
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Type
16469835 AquaMate 7100/8100 10mm enkeltcelle prøveholder
16459835 AquaMate 7100/8100 Long Path Cell Holder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16469835 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AQX1SQVH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00 DKK
    194.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.11 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tilpas hurtigt din Orion™ AquaMate 7100& 8100 spektrofotometer til at arbejde med flere prøvebeholdere
Let at ændre& ren Orion™ AquaMate 7100& 8100 spektrofotometer prøveholdere er designet til maksimal fleksibilitet.
Tilpas nemt din Orion™ AquaMate 7100& 8100 spektrofotometer til at arbejde med flere prøvebeholdere
Magnetisk tilbageholdelse gør disse holdere hurtige og nemme at rengøre og ændre for at tilpasse sig dine analytiske behov.
  • AQX1RNDVH: Hætteglas / reagensglasholder til hætteglas og reagensglas fra 12 til 25 mm OD for Orion™ AquaMate 7100& 8100 spektrofotometre
  • AQX1SQVH: Standard 10 mm firkantet enkeltcelleholder til Orion™ AquaMate 7100& 8100 spektrofotometre
  • AQX1LWLVH: Langvejs rektangulær celleholder til 20-100 mm vejlængde kuvetter til Orion™ AquaMate 7100& 8100 spektrofotometre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type 10mm enkeltcelle prøveholder
Til brug med (udstyr) AquaMate 7100/8100
Holder 10 mm kuvette (1)
Inkluderer 1 firkantet celleholder
Form Firkant