Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Hætteglasbeholder med låg og skillevæg
Artikelnummer. 15685485 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Stillinger:
16
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stillinger Pakningsstørrelse
15685485 16 Hver
1 options
Artikelnummer. 15685485 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 702517
På lager
Macheri Nagel Hætteglasbeholder med låg og skillevæg - Tillader sikker transport af hætteglas. Sikker stående stilling i skillevægge designet til hætteglas med skruehals N24 (20 mL, 30 mL, 40 mL). Ideel til pladsbesparende opbevaring i køleskabe og frysere.
  • Ideel til opbevaring og transport
  • Stabelbar
  • Velegnet til spaebesparende opbevaring i køleskabe og frysere
  • Gennemsigtigt låg forhindrer kondensering og undgår mulig forurening
  • Temperaturmodstand -100 °C til 121 °C
Tekniske data
Lukning inkluderet Ja
Oversigt Beholder til hætteglas af polypropylen
Farve Blå
Stillinger 16
Stabelbar Ja
Til brug med (udstyr) Opbevaring og transport, brug af køleskab/fryser
Dimensioner (L x B x H) 130 x 130 x 102 mm
Inkluderer Gennemsigtigt låg og integreret skillevæg
Produkttype Stativ