Få mere at vide
Proteintech Levedygtighed/cytotoksicitet assay kit til levende dyr& Døde celler (Calcein AM, EthD-1-metoden)
Shop alle Proteintech produkterBeskrivelse
- De to prober i sættet påvirker cellernes levedygtighed ved at måle intracellulær esteraseaktivitet og plasmamembranintegritet.
- Dette sæt kan bruges til fluorescensmikroskoper, flowcytometre, mikropladelæsere og andre fluorescensdetektionssystemer.
- Dette sæt kan bruges til de fleste eukaryote pattedyrprøver, men ikke til svampe og gær.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |
| Mængde | 300 prøver |
| Emissionsbølgelængde | 617/517 |