Få mere at vide
3M™ VHB™ Tape
Shop alle 3M produkter
Dimensioner (L x B):
11 m x 19 mm
5,5 m x 19 mm
8 m x 19 mm
Farve:
Grå
Klarhed
Sort
Beskrivelse
- Hurtig og nem at bruge permanent bindingsmetode giver høj styrke og langvarig holdbarhed
- Trykfølsomt klæbemiddel binder ved kontakt for at give øjeblikkelig håndteringsstyrke
- Næsten usynlig fastgørelse holder overflader glatte, jævne kanter er usynlige på grund af dens gennemsigtighed
- især til substrater med høj overfladeenergi
- Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsning, skruer) eller flydende klæbemidler: Eliminer boring, slibning, efterbehandling, skruning, svejsning og oprydning
- Høj dynamisk spændingsabsorption reducerer vibrationer og stødstress
- Skaber en permanent tætning mod vand, fugt og meget mere
- Industrielt professionelt udvalg: blisteremballage med flersprogede beskrivelser
- Designet til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | VHB Tape |
| Farve | Sort |
| Dimensioner (L x B) | 8 m x 19 mm |
| Model- | 5962 F |
| Emballage | Blisterpakning |
| Tykkelse (metrisk) | 1.6 mm |