Få mere at vide
3M™ VHB™ Tape
Artikelnummer. 17227800 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
11 m x 19 mm
5,5 m x 19 mm
8 m x 19 mm
Farve:
Grå
Klarhed
Sort
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Farve
17227800 11 m x 19 mm Klarhed
17237800 5,5 m x 19 mm Grå
17277800 8 m x 19 mm Sort
17287800 11 m x 19 mm Sort
17297800 11 m x 19 mm Grå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17227800 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100123355
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den stærke, hurtige og nemme måde at skabe holdbare og pålidelige bindinger, der eliminerer nitter, skruer, bolte og svejsninger. Designet til limning, hvor høj temperaturtolerance er nødvendig, inklusive applikationer, der gennemgår en pulverlakering eller flydende malingsproces.
  • Hurtig og nem at bruge permanent bindingsmetode giver høj styrke og langvarig holdbarhed
  • Trykfølsomt klæbemiddel binder ved kontakt for at give øjeblikkelig håndteringsstyrke
  • Næsten usynlig fastgørelse holder overflader glatte, jævne kanter er usynlige på grund af dens gennemsigtighed
  • især til substrater med høj overfladeenergi
  • Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsning, skruer) eller flydende klæbemidler: Eliminer boring, slibning, efterbehandling, skruning, svejsning og oprydning
  • Høj dynamisk spændingsabsorption reducerer vibrationer og stødstress
  • Skaber en permanent tætning mod vand, fugt og meget mere
  • Industrielt professionelt udvalg: blisteremballage med flersprogede beskrivelser
  • Designet til indendørs og udendørs brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype VHB Tape
Farve Klarhed
Dimensioner (L x B) 11 m x 19 mm
Model- 4910 F
Emballage Blisterpakning
Tykkelse (metrisk) 1 mm