Få mere at vide
VH032 thiol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16464538
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16464538 10 mg -
16425396 100 mg 100mg
16407257 5 mg -
16400847 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16464538 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111823
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
MedChemExpress VH032 thiol (VHL ligand 6) is a VHL ligand, which binds to pan-BET inhibitor JQ1 via a linker to form PROTAC.
VH032 thiol (VHL ligand 6) is a VHL ligand, which binds to pan-BET inhibitor JQ1 via a linker to form PROTAC.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale VH032 thiol
CAS 2098836-54-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H30N4O4S2
Mængde 10 mg
Synonym VHL ligand 6
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (101.91 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(N=CS1)=C1C2=CC=C(CNC([C@@H]3C[C@@H](O)CN3C([C@H](C(C)(C)S)NC(C)=O)=O)=O)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 490.64
Formel vægt 490.64
Procent renhed 95.02%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation