Få mere at vide
VH-298, MedChemExpress
Beskrivelse
VH-298 is a highly potent inhibitor of the VHL:HIF-α interaction with a Kd value of 80 to 90 nM, used in PROTAC technology.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | VH-298 |
| CAS | 2097381-85-4 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H33N5O4S |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (159.08 mM) |
| SMIL | O=C([C@H]1N(C([C@H](C(C)(C)C)NC(C2(CC2)C#N)=O)=O)C[C@H](O)C1)NCC3=CC=C(C4=C(C)N=CS4)C=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 523.65 |
| Formel vægt | 523.65 |
| Vis mere |